missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Especially suitable for the pharmaceutical and food sectors
- For larger holes or longer tears in containers
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | FDA |
| Color | Black |
| Material | Aluminum |
| Printable Sides | Front |
| Product Type | Control Seal |
| Sterility | Non-sterile |
| Display Text | Fill-in Fields |
| For Use With (Application) | Foodstuffs, Pharmaceutical |
| Shape | Square |
| Dimensions (L x W) | 150 x 150 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?