missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ CoolCell™ LX Cell Freezing Vial Containers
BIOPHARMA

Product Code. 15552771
Change view
Click to view available options
Color:
Assorted (Green, Orange, Pink, Purple)
Green
Orange
Pink
Purple
Quantity:
1/Pk., 1/Cs.
4/Pk., 1/Cs.
Packungsgröße:
Each
Pack of 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Color Quantity Packungsgröße
15552771 Purple 1/Pk., 1/Cs. Each
15562771 Green 1/Pk., 1/Cs. Each
15572771 Orange 1/Pk., 1/Cs. Each
15582771 Pink 1/Pk., 1/Cs. Each
15813885 Assorted (Green, Orange, Pink, Purple) 4/Pk., 1/Cs. Pack of 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15552771 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 432001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00 €
    203.83 € / Pack of 1
    Save 17.17 €
    7% Off
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Restricted Item
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Provides alcohol-free freezing at the rate of -1°C/minute when placed in a -80°C freezer.

Corning CoolCell, in combination with a -80°C freezer, will provide alcohol-free freezing at the rate of -1°C/minute that is ideal for cryopreservation of most cells and cell lines. Using a combination of uniform-density cross-linked polyethylene foam, a solid state core, and radial vial symmetry, freezing profiles are consistent and reproducible. The foam is non-absorbent and will impose negligible change in the freezer environment; thereby protecting nearby frozen samples. The removal of vials is accomplished by tipping the device upside down so the vials slide out.

Features: Unique features of controlled-rate freezing with Corning™ CoolCell™ include:

  • Ease of use
  • Alcohol and fluid-free freezing
  • Lower cost of use than alcohol-based devices
  • High cell recovery and cell viability
  • Reproducibility
  • Simple, consistent way to standardize controlled-rate freezing
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Color Purple
Material Polyethylene Foam
Shape Round
Type Freezer Box
For Use With (Application) Cryopreservation of Most Cells and Cell Lines
Holds 12 (Standard 1 to 2 mL Cryogenic Vials)
Quantity 1/Pk., 1/Cs.
Dimensions (L x W) 11.7 x 10.11 cm
Length (Metric) 11.7 cm
Width (Metric) 10.11 cm
Diameter (Metric) Well 12.7 mm
Weight (Metric) 0.19 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.