missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Copper(II) phthalocyanine, BLD Pharm™

Product Code. 30781255
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30781255 100 g 100g
30777179 500 g 500g
30770832 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30781255 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD147935100g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Dye content 98%+

Specifications

CAS 147-14-8
Molecular Formula C32H16CuN8
MDL Number MFCD00010719
Quantity 100 g
SMILES C1(/C2=N/C3=N/C(C4=CC=CC=C43)=N\C5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)/N=C(C7=CC=CC=C78)\N=C8/N=C9\[N-]2)=C9C=CC=C1.[Cu+2]
Molecular Weight (g/mol) 576.07
Chemical Name or Material Copper(II) phthalocyanine
Product Title
Select an issue

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.