missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ CellBIND™ Surface Microplates
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Product Code. 10234832 Shop All Corning Products
Click to view available options
Culture Area:
0.95 cm2
1.9 cm2
3.8 cm2
9.5 cm2
Capacity (Metric):
0.28 mL (Well)
0.57 mL (Well)
2.9 mL (Well)
6.9 mL
Volume (Metric) Working:
0.19 to 0.28 mL
0.38 to 0.57 mL
0.76 to 1.14 mL
1.9 to 2.9 mL
Well Count:
6
12
24
48
Unit Size:
Pack of 50
This item is not returnable. View return policy

Artikelnummer. 10234832

Marke: Corning™ 3335

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Treated with CellBIND™ to help cells adapt to reduced serum or serum-free media and improve cell attachment for increased cell growth and yield. Corning™ CellBIND™ Surface Microplates are constructed of clear polystyrene for optimum visibility and are available in multiple well formats.

  • Individual alphanumerical codes for well identification, flat bottoms
  • Treated for optimal cell attachment (except where noted)
  • Corning™ CellBIND™ surface is a novel cell culture treatment that increases surface wettability for more even and consistent cell attachment.
  • Ultra-Low Attachment surface plates feature a covalently bound hydrogel layer that minimizes cell attachment, protein absorption, and cellular activation.
  • Corning Osteo Assay surface is an inorganic crystalline coating, creating a surface that mimics in vivo bone-like, for in vitro bone cell culture and assays.
  • Sterile
  • Nonpyrogenic

Zertifizierungen

Certified nonpyrogenic

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Closure Color Clear
Closure Included Yes
Closure Material Polystyrene
Bottom Shape Flat
Capacity (Metric) 2.9 mL (Well)
Color Clear
Culture Area 9.5 cm2
Material Polystyrene
Shape Rectangular
Sterility Sterile
Surface Treatment CellBIND
Type Multi-well Cell Culture Plate
Volume (Metric) Working 1.9 to 2.9 mL
Well Count 6
Includes Lid
No. per Case 50/Cs.
No. per Pack 5/Pk.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt