missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cresyl Violet Acetate High Purity Biological Stain MP Biomedicals

Produktkod. 11432112 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity unitSize
11432112 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11432112 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215072705

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

CAS 10510-54-0
Assay Percent Range ∽ 75%
Molecular Formula C18H15N3O3
MDL Number MFCD00013151,MFCD00013151
Synonym Cresyl Fast Violet, 9-Amino-5-imino-5H-benzo[a]phenoxazine acetate salt
InChI Key XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
IUPAC Name acetic acid;5-iminobenzo[a]phenoxazin-9-amine
Molecular Weight (g/mol) 321.34
PubChem CID 44134641
Formula Weight 321.3
Quantity 5 g
Chemical Name or Material Cresyl Violet Acetate, Used for staining nerve tissue and nerve cells and fresh tumor tissue for biopsy.
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.