missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Cubis™ III High-capacity Micro Balance, 12, 61 g, EU Verified Except France, QP99 Licensed
Shop All Sartorius ProductsDescription
- Cubis III electronic high-capacity micro balance with 7 in.
- color TFT touch display
- Actual scale division (d) 0.001, 0.01 mg, nominal maximum load (Max) 12, 61 g
- Manual glass draft shield
- Verified balance with EC Type Approval Certificate (for EU except France)
- QP99 licensed
- Cables with plug types for EU, UK, Switzerland and Italy included
Specifications
Specifications
| Capacity | 12, 61 g |
| Display Type | Color TFT Touchscreen |
| Readability | 0.001, 0.01 mg |
| Type | High-capacity Micro Balance |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?