missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Cubis™ III High-capacity Micro Balance, 32 g, 0.001 mg, EU Verified Except France, QP99 and MDS Licensed
Shop All Sartorius ProductsBeskrivelse
- Cubis III electronic high-capacity micro balance with 7 in.
- color TFT touch display
- Actual scale division (d) 0.001 mg, nominal maximum load (Max) 32 g
- Automatic glass draft shield
- Verified balance with EC Type Approval Certificate (for EU except France)
- QP99 licensed
- Cables with plug types for EU, UK, Switzerland and Italy included
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity | 32 g |
| Display Type | Color TFT Touchscreen |
| Readability | 0.001 mg |
| Type | High-capacity Micro Balance |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?