missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Cubis™ III Semi-micro Balance, 120, 220 g, Non-Verified, Global, Standard Version, QP99 and MDS Licensed
Shop All Sartorius Products

Beskrivning
- Cubis III electronic semi-micro balance with 7 in.
- color TFT touch display
- Actual scale division (d) 0.01, 0.1 mg, nominal maximum load (Max) 120, 220 g
- Automatic glass draft shield
- Standard version non-verified, all units
- QP99 licensed
- Cables with plug types for EU, UK, Switzerland and Italy included
Specifikationer
Specifikationer
| Capacity | 120, 220 g |
| Display Type | Color TFT Touchscreen |
| Readability | 0.01, 0.1 mg |
| Type | Semi-micro Balance |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?