missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Cubis™ III Ultra-micro Balance, 2.1 g, 0.0001 mg, EU Verified Except France, QP99 Licensed, Stainless Steel Draft Shield
Shop All Sartorius ProductsDescrizione
- Cubis III electronic ultra-micro balance with 7 in.
- color TFT touch display
- Actual scale division (d) 0.0001 mg, nominal maximum load (Max) 2.1 g
- Manual stainless steel draft shield
- Verified balance with EC Type Approval Certificate (for EU except France)
- Software package QP99 licensed
- Cables with plug types for EU, UK, Switzerland and Italy included
Specifica
Specifica
| Capacity | 2.1 g |
| Display Type | Color TFT Touchscreen |
| Readability | 0.0001 mg |
| Type | Micro Balance |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?