missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Cubis™ III Ultra-micro Balance, 2.1 g, 0.0001 mg, EU Verified for France
GREENER_CHOICE

Product Code. 31932903 Shop All Sartorius Products
Change view
Click to view available options
Readability:
0.0001 mg
Capacity:
2.1 g
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Readability Capacity Unit Size
31932903 0.0001 mg 2.1 g Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31932903 Supplier Sartorius Supplier No. CUB2.7S1FRA
Estimated Shipment: 05-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Ultra-micro balance designed for extremely precise weighing of minute sample quantities in advanced laboratory and research applications.

  • Cubis III electronic ultra-micro balance with 7 in.
  • color TFT touch display
  • Actual scale division (d) 0.0001 mg, nominal maximum load (Max) 2.1 g
  • Automatic round glass draft shield
  • Verified balance with EC Type Approval Certificate for France
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Capacity 2.1 g
Display Type Color TFT Touchscreen
Readability 0.0001 mg
Type Micro Balance
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.