missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Cucurbitacin I
Specifications
Specifications
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molecular Weight (g/mol) | 514.65 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| For Use With (Application) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 2222-07-3 |
| Product Type | Natural Products |
| Purity | 98.0% |
| Solubility | DMSO : ≥ 100 mg/mL (194.31 mM) |
| Synonym | Elatericin B∣ JSI-124∣ NSC-521777 |
| Target | STAT∣JAK |
| Show More |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?