missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ CultiMaxx™ Shelving Systems for Cell Culture Bags - Single Shelf Extension Set

Artikelnummer. 17948094 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
For Use With (Equipment):
Reach-In 821L CO2 Incubator
Steri-Cult 3310/3311 CO2 Incubator
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17948094

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 332475G02

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CultiMaxx™ Shelving Systems to support Cell Culture Bags

Single shelf extension sets to support Cell Culture Bags for Forma™ Steri-Cult™ 3310/3311 323L and Reach-In 821L CO2 Incubators

These shelving systems are designed to support scale-out of cell culture bags in cell therapy production. With an in-depth review of the shelving design, this new system provides up to 3X more vessel capacity per unit. The shelving is specifically designed to promote greater gas exchange with increased exposure to the bottom of the semi-permeable bag. Since they are gas permeable on both sides, CultiMaxx shelving for cell culture bags will increase gas exchange compared to standard shelving. These shelves extend to support individual access and improved ease of handling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Description Single shelf extension set to support Cell Culture Bags for Reach-In 821L CO2 Incubator
For Use With (Equipment) Reach-In 821L CO2 Incubator
Material Stainless Steel
No. of Shelves 1
Type Shelf
Includes Single shelf extension set
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt