missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclophosphamide Monohydrate, TRC

Product Code. 30012129
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30012129 25 g 25g
30133001 1 g 1g
30134730 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30012129 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98858025G
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 6055-19-2
Molecular Formula C7 H15 Cl2 N2 O2 P . H2 O
Molecular Weight (g/mol) 279.1
Synonym 2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, N,N-bis(2-chloroethyl)tetrahydro-, 2-oxide, monohydrate (9CI), 2H-1,3,2-Oxazaphosphorine, 2-[bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-, 2-oxide, monohydrate (8CI), 2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine-2-oxide monohydrate, Cyclophosphamide hydrate, Cyclophosphamide monohydrate, Endoxan monohydrate
IUPAC Name N,N-bis(2-chloroethyl)-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazaphosphinan-2-amine;hydrate
SMILES O.ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1

Spécification

Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
Formula Weight 278.0354
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Cyclophosphamide Monohydrate
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.