missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Dabcyl, SE, 4-((4-(dimethylamino)phenyl)azo)benzoic Acid, Succinimidyl Ester

Product Code. 11500266
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11500266

Brand: Invitrogen™ D2245

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

4-((4-(dimethylamino)phenyl)azo)benzoic acid, succinimidyl ester (dabcyl, SE)

The amine-reactive quencher, dabcyl succinimidyl ester has a broad and intense visible absorption but no fluorescence making it useful as an acceptor in fluorescence resonance energy transfer (FRET) applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Quantity 100 mg
Product Type Dabcyl Succinimidyl Ester
Content And Storage Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Chemical Reactivity Amine
Shipping Condition Room Temperature
Reactive Moiety Active Ester, Succinimidyl Ester
Label or Dye Dabcyl
Label Type Classic Dyes

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.