missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Davercin, MedChemExpress
Beskrivelse
Davercin (Erythromycin Cyclocarbonate), derivative of Erythromycin, which is active against Gram-positive and some Gram-negative microorganisms.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Davercin |
| CAS | 55224-05-0 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C38H65NO14 |
| Quantity | 25 mg |
| Synonym | Erythromycin Cyclocarbonate |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 50 mg/mL (65.80 mM) |
| SMILES | C[C@]([C@H](OC([C@@H]([C@H]([C@H](C)[C@H]1O[C@@](O[C@H](C)C[C@@H]2N(C)C)([H])[C@@H]2O)O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]3O)([H])C[C@@]3(C)OC)C)=O)CC)(O4)[C@]([C@H](C([C@@H](C[C@]1(O)C)C)=O)C)([H])OC4=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 759.92 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?