missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deguelin, TRC

Product Code. 17989534
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
17989534 10 mg 10mg
30134927 5 mg 5mg
17919744 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17989534 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22920510MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 522-17-8
Molecular Formula C23 H22 O6
Molecular Weight (g/mol) 394.42
Synonym (7aS,13aS)-13,13a-Dihydro-9,10-dimethoxy-3,3-dimethyl-3H-bis[1]benzopyrano[3,4-b:6',5'-e]pyran-7(7aH)-one, (-)-Deguelin, (-)-cis-Deguelin;
SMILES COc1cc2OC[C@H]3Oc4c5C=CC(C)(C)Oc5ccc4C(=O)[C@H]3c2cc1OC

Especificaciones

Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H22O6/c1-23(2)8-7-12-15(29-23)6-5-13-21(24)20-14-9-17(25-3)18(26-4)10-16(14)27-11-19(20)28-22(12)13/h5-10,19-20H,11H2,1-4H3/t19-,20+/m1/s1
Formula Weight 394.1416
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Deguelin
Grade HPLC
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.