missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Made of poly-chloroprene
- Free of latex proteins and accelerators, it minimises both Type I and Type IV allergies associated with natural rubber.
- Comfort and flexibility of natural rubber gloves at a similarly competitive price
- Neoprene composition offers better chemical resistance.
- New beaded cuff prevents the glove from rolling down, providing increased protection.
- Sterile
- Available for non-sterile controlled environments.
Spezifikation
Spezifikation
| Back Material | Neoprene |
| Cuff Material | Neoprene |
| Applications | Laboratory |
| Color | Green |
| Latex Free | Yes |
| Material | Neoprene |
| Powdered | Powder Free |
| Product Type | Neoprene Gloves |
| Size | 9 |
| Sterility | Sterile |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
