missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Desiccators with nz 24/29 and Valve

Codice prodotto. 15544635 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Height (Metric):
177 mm
247 mm
300 mm
349 mm
Diameter (Metric) Inner:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
Dimensione della confezione:
Each
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Height (Metric) Diameter (Metric) Inner Dimensione della confezione
15544635 300 mm 192 mm Each
15594635 349 mm 239 mm Each
15594625 247 mm 143 mm Each
15544625 177 mm 94 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15544635
In Stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Made of SIMAX 3.3 borosilicate glass. Fisherbrand Desiccators with nz 24/29 and Valve designed for variety of vacuum work.

  • Made from SIMAX 3.3 borosilicate glass
  • Designed for variety of vacuum work
  • Used for desiccation of samples, storage of materials sensitive to humidity

Specifica

Certifications/Compliance ISO 13 130, DIN 12 491
Material Simax Borosilicate Glass 3.3
Product Type Desiccator
Includes nz 24/29 and valve
Height (Metric) 300 mm
Diameter (Metric) Inner 192 mm
Diameter (Metric) Outer 270 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.