Learn More
Fisherbrand™ Deuterium Lamps
Product Code. 15324078 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
ABI 757 759 783A 785A 1000S
Agilent 1100 DAD, 8453
Agilent 1100 VWD long life
Agilent 1100, 1200 DAD
Agilent 1100, 1200 G1315/G1365
Agilent 1290 DAD
Dionex PDA-100, PDA-3000, AD25
Dionex Ultimate UVD 3000
Hitachi L & U Series
Jasco UV970 975 1570 1575
Jasco V 500 530 550 560 570
PE Lambda 2 to 45 800 900 Bio
Shimadzu LC2010, D2
Shimadzu SPD10A, AVP, AV, AVVP
Shimadzu UV Spec,BioSpec-mini
Varian Prostar 325 335
Varian Prostar 330 DAD
Varian Prostar 340 345
Varian UV50/100/200 9050
Waters 2487 long life
Waters 996, 2996 PDA long Life
Waters Acquity 2489/2998
Unit Size:
Each
Product Code. 15324078
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Designed for compatibility with a variety of instruments. Fisherbrand™ Deuterium Lamps are individually tested, certified, and guaranteed to the same specifications as OEM.
  • Produced in state of the art manufacturing facilities approved by lamp manufacturers
  • Full traceability of manufactured products
  • Lamps available for all major instruments
Specifications
Light Source UV-A, UV-C
Wavelength 400/185 nm
Aperture Size (Metric) 0.5 mm
For Use With (Equipment) Shimadzu LC2010, D2
Packaging Quantity 1 Ea.
Product Type Deuterium Lamp
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt