missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dextran Sulfate Sodium Salt

Product Code. 15895118 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
100 g
Packaging:
Plastic bottle
Unit Size:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging unitSize
15895118 100 g Plastic bottle 100g
15875118 10 g Plastic bottle 10g
15885118 50 g Plastic bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15895118 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J14489.22
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 9011-18-1 | (C6H7O5)m(C6H7O5)n | 40,000 g/mol

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 9011-18-1
Molecular Formula (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Molecular Weight (g/mol) 40,000
MDL Number MFCD00081551
InChI Key BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
IUPAC Name ethyl 4-aminobenzoate
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]

Spécification

Physical Form Powder
Quantity 100 g
Formula Weight 40,000- 50,000 Kd
Packaging Plastic bottle
Chemical Name or Material Dextran Sulfate Sodium Salt

RUO – Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.