missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dibutyl Sebacate, TRC

Product Code. 30133003
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
50 g
Unit Size:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30133003 5 g 5g
17970065 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Código de producto. 30133003 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4295255G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 109-43-3
Molecular Formula C18 H34 O4
Molecular Weight (g/mol) 314.46
Synonym Decanedioic acid, dibutyl ester (9CI), Sebacic acid, dibutyl ester (6CI,8CI), Bis(n-butyl) sebacate, DBS, Di-n-Butyl sebacate, Dibutyl decanedioate, Dibutyl sebacate, Ergoplast SDB, Kodaflex DBS, NSC 3893, PX 404, Polycizer DBS, Reomol DBS, Sebacic acid di-n-butyl ester, Staflex DBS, Uniflex DBS
IUPAC Name dibutyl decanedioate
SMILES CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC

Especificaciones

Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Formula Weight 314.2457
Chemical Name or Material Dibutyl Sebacate
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.