missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 9°C |
| Color | Yellow |
| pH | 1.2 |
| Boiling Point | 194°C |
| Packaging | Plastic Coated Glass bottle |
| Quantity | 100 mL |
| Vapor Density | 4.45 |
| Formula Weight | 128.94g/mol |
| Vapor Pressure | 1.3mbar 44 |
| Physical Form | Liquid |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Dichloroacetic acid
- Danger
- ACUTE AQUATIC Acute 1
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 1 A
- H318-Causes serious eye damage.
- H400-Very toxic to aquatic life.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- P273-Avoid release to the environment.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?