missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diethyl-2,2,2,2',2',2'-d6-amine HCl, CDN

Product Code. 30317240
Click to view available options
Quantity:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
0.5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Produktkod. 30317240

Brand: CDN CDND72440.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Chemical Name or Material Diethylamine-2,2,2,2',2',2'-D6 Hydrochloride
CAS 1219805-68-1
Molecular Formula C4 D6 H5 N . Cl H
Quantity 0.5 g
Synonym Ethan-2,2,2-d3-amine, N-(ethyl-2,2,2-d3)-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2,2,2-Trideuterio-N-(2,2,2-trideuterioethyl)ethanamine hydrochloride, Diethyl-d6-amine hydrochloride, Diethyl-2,2,2,2',2',2'-d6-amine hydrochloride, N-(Ethyl-2,2,2-d3)ethan-2,2,2-d3-amine hydrochloride, Diethylamine-2,2,2,2',2',2'-D6 hydrochloride, Diethylamine-2,2,2,2',2',2'-D6 hydrochloride
InChI Formula InChI=1 S/C4H11N.ClH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3;
SMILES Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])CNCC([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC Name 2,2,2-trideuterio-N-(2,2,2-trideuterioethyl)ethanamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 115.6348
Formula Weight 115.1035 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.