missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diethyl Methylmalonate, TRC

Product Code. 30379932
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
50 g
Unit Size:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30379932 50 g -
30378067 5 g 5g
30388131 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30379932 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD44443050G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 609-08-5
Molecular Formula C8H14O4
Molecular Weight (g/mol) 174.2
Synonym 2-Methylpropanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Methylmalonic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-Methylmalonate, Diethyl Methylpropanedioate, Diethyl alpha-Methylmalonate, NSC 8700
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)OCC

Specifica

Quantity 50 g
InChI Formula InChI=1S/C8H14O4/c1-4-11-7(9)6(3)8(10)12-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Formula Weight 174.0892
Chemical Name or Material Diethyl Methylmalonate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.