missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Noble Agar

Product Code. 11798223
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 g
Unit Size:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11798223 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11798223 Supplier BD Supplier No. 214230
 Restricted Item
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Used as a solidifying agent essentially free of impurities. Difco™ Dehydrated Culture Media: Noble Agar is perfect for electrophoretic and nutritional procedures wherever increased purity is required.

Used as a solidifying agent essentially free of impurities. Difco™ Dehydrated Culture Media: Noble Agar is perfect for electrophoretic and nutritional procedures wherever increased purity is required.

 

  • Solidifying agent
  • Free of impurities

 

Applications:

  • Used for electrophoretic and nutritional procedures
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Certifications/Compliance ISO/DIS, 11014
Concentration 1.5%
Content And Storage <30°C
Additive Noble Agar
Form Dehydrated
For Use With (Application) Preparing microbiological culture media, for Electrophoretic and nutritional procedures
Packaging Type Bottle
Quantity 500 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.