missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molecular Probes™ DiFMU (6,8-Difluoro-7-Hydroxy-4-Methylcoumarin), reference standard

Product Code. 11550346
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11550346

Brand: Molecular Probes™ D6566

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

DiFMU (6,8-Difluoro-7-Hydroxy-4-Methylcoumarin), reference standard

DIFMU can be used as a reference standard for ether, ester and phosphate substrates derived from this blue-fluorescent dye.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Quantity 10 mg
Product Type Reference Standard
Content And Storage Store at room temperature and protect from light.
Shipping Condition Room Temperature
Label or Dye DiFMU
Label Type Coumarin Dyes

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado