missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Disposable PVDF Flow Tubes
Beschreibung
- Equflow Disposable PVDF Flow Tubes ensure precise, reliable fluid measurement for single-use applications.
- Designed for biopharmaceutical and medical industries where accuracy and gamma stability are essential.
- Constructed with PVDF and ruby wetted parts, providing exceptional durability and resistance to corrosion.
- Highly suited for challenging environments, thanks to superior chemical resistance.
- Supports gamma irradiation, enabling effective sterilization for sensitive applications.
- Compatible with multiple mounting options like Tubeholder, Clamp and Clip Mounting for enhanced versatility.
- Supplied in packs of ten, offering both convenience and cost-efficiency.
- Optimized for critical processes requiring reliable performance and minimal contamination risk.
- Sold separately from housing and sensor electronics, allowing tailored system configurations.
Spezifikation
Spezifikation
| Voltage | 5 VDC |
| For Use With (Equipment) | Flowmeter |
| Type | Flow Tube |
| Waterflow Rate | 0.03 to 2 L/min. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?