missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Double-Ended PTFE Stir Bar

Product Code. 10799681 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Length (Metric):
35 mm
55 mm
Diameter (Metric):
8 mm
Color:
Blue
Red
White / Plain
Yellow
Dimensione della confezione:
Each
Pack of 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10799681

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Provides stable stirring action. These PTFE magnetic stir bars have double paddle action to give efficient stirring plus high stability.

  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Double paddle action gives efficient stirring plus high stability
  • Available in plain or color-coded
  • Autoclavable
Note: Colored PTFE coatings are not as inert as plain PTFE.

Specifica

Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Color White / Plain
Description PTFE encapsulated Alnico V magnet core
For Use With (Equipment) Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates
Diameter (Metric) 8 mm
Length (Metric) 35 mm
Quantity 1/Ea.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato