missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dowex 50X2-100, Ion-exchange Resin, ACROS Organics, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Dowex 50X2-100 |
| CAS | 12612-37-2 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Ion-exchange Resin, ACROS Organics |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?