missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beskrivning
Glass electrodes need to be kept moist. If an electrode dries out during storage, a regeneration procedure is required to restore the hydrated glass layer and the reference junction in order to make the electrode operable. Filling the storage cap/tube with a potassium chloride solution keeps the electrode hydrated to maximize electrode performance and extend electrode life.
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Colorless |
| Composition | KCl in Water |
| Concentration | 3 mol/L |
| For Use With (Equipment) | All Blueline pH Electrodes |
| Type | Electrode Filling Solution |
| Filling Solution Type | 3M KCl without Silver Ions |
| Odor | Odorless |
| Quantity | 100 mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?
