missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eleutheroside E, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | β-D-Glucopyranoside, [(1R,3aR,4S,6aS)-tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl]bis(2,6-dimethoxy-4,1-phenylene) bis-, β-D-Glucopyranoside, (tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl)bis(2,6-dimethoxy-4,1-phenylene) bis-, [1R-(1α,3aβ,4β,6aα)]-, 1H,3H-Furo[3,4-c]furan, β-D-glucopyranoside deriv., Eleutheroside E, [(1R,3aR,4S,6aS)-Tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl]bis(2,6-dimethoxy-4,1-phenylene) bis-β-D-glucopyranoside |
| InChI Formula | InChI=1S/C34H46O18/c1-43-17-5-13(6-18(44-2)31(17)51-33-27(41)25(39)23(37)21(9-35)49-33)29-15-11-48-30(16(15)12-47-29)14-7-19(45-3)32(20(8-14)46-4)52-34-28(42)26(40)24(38)22(10-36)50-34/h5-8,15-16,21-30,33-42H,9-12H2,1-4H3/t15-,16+,21-,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,29+,30-,33+,34+/m1/s1 |
| Formula Weight | 742.2684 |
| Percent Purity | >95% |
| Chemical Name or Material | Eleutheroside E |
| Grade | HPLC |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?