missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Entecavir monohydrate, MedChemExpress

Product Code. 16496246
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Unit Size:
100mg
10mg
200mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16496246 100 mg 100mg
16478447 5 mg 5mg
16435778 10 mg 10mg
16421937 50 mg 50mg
16401096 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Code produit. 16496246 missing translation for 'mfr' Medchem Express missing translation for 'supplierNo' HY13623A
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Entecavir monohydrate (BMS200475 monohydrate; SQ34676 monohydrate) is a potent and selective inhibitor of HBV, with an EC50 of 3.75 nM in HepG2 cell.

Entecavir monohydrate (BMS200475 monohydrate

Spécification

Chemical Name or Material Entecavir monohydrate
CAS 209216-23-9
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C12H17N5O4
Quantity 100 mg
Synonym BMS200475 monohydrateSQ34676 monohydrate
Solubility Information DMSO : ≥ 50 mg/mL (169.33 mM) ∣H2O : 2.8 mg/mL (9.48 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1NC(N)=NC2=C1N=CN2[C@@H]3C([C@H](CO)[C@@H](O)C3)=C.O
Molecular Weight (g/mol) 295.29
Formula Weight 295.29
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.