missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epichlorohydrin, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Epichlorohydrin |
| CAS | 106-89-8 |
| Purity Grade Notes | GC |
| Molecular Formula | C3 H5 Cl O |
| Quantity | 500 g |
| Synonym | Oxirane, (chloromethyl)- (9CI), Propane, 1-chloro-2,3-epoxy- (6CI,8CI), 2-(Chloromethyl)oxirane, (Chloromethyl)ethylene oxide, (Chloromethyl)oxirane, (RS)-Epichlorhydrin, (±)-Epichlorohydrin, 1,2-Epoxy-3-chloropropane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane, 10: PN: WO2017021334 SEQID: 16 claimed sequence, 2,3-Epoxypropyl chloride, 3-Chloro-1,2-epoxypropane, 3-Chloro-1,2-propylene oxide, 3-Chloropropene-1,2-oxide, 3-Chloropropylene oxide, Chloropropylene oxide, Epicerol, Epichlorohydrin, Epoxychloropropane, Glycerol epichlorohydrin, Glycidyl chloride, J 006, NSC 6747, dl-α-Epichlorohydrin, α-Epichlorohydrin, γ-Chloropropylene oxide |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2 |
| SMILES | ClCC1CO1 |
| IUPAC Name | 2-(chloromethyl)oxirane |
| Molecular Weight (g/mol) | 92.52 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?