missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethanol-d{6}, anhydrous, 99+% (Isotopic)

Produktkod. 11347218
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity unitSize
11347218 5 g 5g
11337218 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11347218 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 016799.06

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

NMR Solvent | CAS: 1516-08-1 | C2H6O | 52.106 g/mol

Ethanol-d_6, is employed as an NMR solvent. It is used as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1516-08-1
Molecular Formula C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 52.106
MDL Number MFCD00051020
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Synonym ethanol-d6, 2h6 ethanol, hexadeuteroethanol, 2 h? ethan 2 h ol, ethyl-d5 alcohol-d, ethyl alcohol-d6, ethanol d, ethanol-d6 9ci
PubChem CID 102138
IUPAC Name 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-deuteriooxyethane
SMILES CCO

Specifikationer

Physical Form Liquid
Color Colorless
Density 0.91 g/mL
Odor Alcohol-like
Sensitivity Hygroscopic
Quantity 5 g
Boiling Point 79°C
Linear Formula CD3CD2OD
UN Number UN1170
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 52.11
Percent Purity ≥99%
Chemical Name or Material Ethanol-d6, Isotopic, Anhydrous
Visa mer Visa mindre

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.