missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethylbenzene-d10, CDN

Product Code. 30320871
Change view
Click to view available options
Quantity:
2.5 g
Unit Size:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30320871 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Código de producto. 30320871 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND17662.5G
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material Ethylbenzene-d10
CAS 25837-05-2
Molecular Formula C8 2H10
Quantity 2.5 g
Synonym Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-, Benzene-d5, ethyl-d5- (8 CI,9 CI), 6-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)benzene-1,2,3,4,5-d5, (Ethyl-d5)benzene-d5, Ethylbenzene-d10, Perdeuteroethylbenzene
InChI Formula InChI=1 S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7 H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC Name 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 116.23
Formula Weight 116.141 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.