missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Everolimus
Beskrivelse
Everolimus is a mTOR inhibitor. Inhibits tumor proliferation in vitro and in vivo. Inhibits VEGF-induced HUVEC proliferation in vitro, but does not affect tumor vascular permeability in mouse models. Immunosuppressant. Activates autophagy.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 159351-69-6 |
| Quantity | 10 mg |
| Product Line | Tocris |
| Target | mTOR |
| Molecular Formula | C53H83NO14 |
| Formula Weight | 958.22g/mol |
| Product Type | Inhibitor |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?