missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotin and Labeling Kits

Product Code. 10773495 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
8 x 1 mg
Unit Size:
8mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
10773495 8 x 1 mg 8mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10773495 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21326

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Biotinylate protein amines (e.g., lysines) with our shortest (13.5A), water-soluble, NHS-ester biotinylation reagent for antibody or cell-surface labeling.

Label antibodies, proteins and other molecules that have primary amines with Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, a short-chain, water-soluble biotinylation reagent.

Highlights:

  • Shorter spacer arm than Sulfo-NHS-LC-Biotin
  • Reacts with primary amines at pH 7-9 in non-amine-containing buffers such as borate, carbonate, or phosphate buffers
  • Negative charge of -SO3 keeps biotinylation localized at the cell surface so reagent does not pass through cell membrane
  • Water solubility eliminates the need for harmful organic solvents
U.S. Patents 5,892,628 and 5,872,261.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Cleavable No
Description EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, No-Weigh Format
Formulation Sulfo-NHS ester of biotin
Molecular Weight (g/mol) 443.43
Membrane Permeable No
PEGylated No
Spacer Arm Length 13.5
Quantity 8 x 1 mg
Sufficient For 8 uses to label a total of 120mg of IgG using typical conditions
Content And Storage -20°C with desiccant
Chemical Reactivity Amine
Solubility Water
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.