missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ accumet™ Gel-Filled Polymer Body Single-Junction pH Combination Electrodes, Mercury-Free

Product Code. 11550194 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Connector Types:
BNC
U.S. Standard/Pin
Conditionnement:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Connector Types Conditionnement
11550194 BNC Each
11540194 U.S. Standard/Pin Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11550194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.00 €
    136.33 € / Pack of 1
    Save 47.67 €
    25% Off
Estimated Shipment: 12-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rugged polymer construction for handheld use with aqueous samples in the classroom or in the field

  • Standard-size polypropylene body
  • Ideal for handheld use with aqueous samples
  • Rugged construction for use anywhere rough handling and breakage are problems and where maintenance is difficult
  • Glass pH bulb is recessed in tip for built-in protection
  • Endcap seal keeps membrane moist between uses
  • Ag/AgCl internal reference element, porous ceramic junction
  • Filled with gelled 4M KCl saturated with AgCl electrolyte; never need refilling
  • Measures 5.75 in. long (14.7cm) overall
  • Full 0 to 14pH range
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Connector Types BNC
Junction Single Ceramic
Material Polymer/Polypropylene
pH Range 0 to 14
Temperature (Metric) Operating -5°C to +80°C (Bulb only)
Type Combination pH Electrode
Filling Solution Type 4mol/L KCl gel
For Use With (Application) Ideal for handheld use with aqueous samples
Internal Reference Ag/AgCl
Response Time <10 sec.
Temperature (English) Operating 23°F to 176°F (Bulb only)
Warranty 1 Year
Length (English) 5.75 in.
Length (Metric) 146 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.