missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCAT™ PFA Blind Plug, Type 3

Product Code. 13570810 Shop All SCAT Europe Products
Click to view available options
Thread Size:
1/4-28 UNF
Unit Size:
Pack of 5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13570810

missing translation for 'mfr': SCAT™ 160502

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Connect your HPLC capillaries safely and tightly to your SCAT™ system. SCAT™ PFA fittings are chemically resistant and fit Safety Caps and Safety Waste Caps. Available for different capillary sizes.

SCAT™ fittings are available in the following versions:

  • PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
  • Tube connectors in various diameters

Spezifikation

Type Plug
Color Colorless
For Use With (Application) Solvent Handling
Packaging Quantity 5 Plugs
Thread Size 1/4-28 UNF
For Use With Capillary Connector for HPLC/UHPLC Systems
Material PFA
Autoclavable Autoclavable
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt