missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ FK 228
Description
Potent and selective inhibitor of class I histone deacetylases (HDACs) (IC50 values are 36, 47, 510 and 14,000 nM for HDAC1, HDAC2, HDAC4 and HDAC6 respectively). Exhibits cytotoxicity against various human tumor cell lines; also exhibits antitumor activity against human tumor xenografts.
Specifications
Specifications
| CAS | 128517-07-7 |
| Quantity | 1 mg |
| Product Line | Tocris |
| Molecular Formula | C24H36N4O6S2 |
| Formula Weight | 540.7 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 540.694 |
| Chemical Name or Material | FK 228 |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?