missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Medline Scientific™ Flask transport box polypropylene
Specifications
Specifications
| Color | Yellow |
| Dimensions (D x W x H) Interior | 146 x 360 x 135 mm |
| For Use With (Application) | Heat resistance -30°C to +121°C |
| For Use With (Equipment) | 1 x 500 mL Flask |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?