missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BTX™ Flat Tweezertrode Platinum Kit

Produktkod. 15781078
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Autoclavable:
Not Autoclavable
Förpackningsstorlek:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Autoclavable Förpackningsstorlek
15781078 Not Autoclavable 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15781078 Leverantör BTX™ Leverantörsnummer 450525

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Flat Tweezertrode Platinum is a reusable non-invasive, tweezer-style electrodes for drug or gene delivery in animal tissues.

Applications:

  • In vivo applications
  • In utero and ex-vivo gene transfection
  • Eletroporation therapy
  • Electropchemotherapy
  • Transdermal drug delivery

Compatability:

  • ECM830
  • ECM2001+
  • Gemini X2
  • Connect to BTX generators using the Tweezertrode Connection cables (45-0204)

Tweezertrodes may be cleaned with a mild detergent and sterilized with 70% ethanol or ethylene oxide.

Specifikationer

Autoclavable Not Autoclavable
Disposable Reusable
For Use With (Equipment) ECM 830, ECM 2001, Gemini X2
Sterility Non-sterile
Sterilization Method Cleaned with a mild detergent and sterilized with 70% ethanol or ethylene oxide.
Temperature (Metric) Range 5°C to 40°C
Diameter (English) 0.04 in.
Diameter (Metric) 1 mm
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.