missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Compatible with 5-30 mL test tubes
- Polypropylene racks ship flat in one piece
- Easy-to-assemble, simply fold and snap together
- Open design allows samples to be incubated at the same temperature
- Rack design is optimized for tube stability
- Can be used in water baths
- Autoclavable
Spécification
Spécification
| Description | Fold and Snap Tube Rack |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color | White |
| Holds | Tubes (5 to 30 mL) |
| Material | Polypropylene |
| Positions | 40 |
| Shape | Rectangular, Rounded Corners |
| Stackable | No |
| Sterility | Non-sterile |
| For Use With (Application) | Test Tube Holding |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?