Learn More
Manutan Folding mobile safety steps with anti-slip steps, blue, 14 tread
Beschreibung
Anti-slip steps for secure foot holds, spring loaded tubular bar immobilises the steps. Large diameter feet on front legs provide firm contact with floor. Folds down for easy handling and storage. Rubber tyred rear wheels and retractable rubber tyred swivel front castors. Double handrail. Complies with BS 6323
- Blue
- Max. load capacity: 150kg
- 14 steps (platform included)
- Platform height: 3500mm
- Dimensions (H x W x D), mm: 4500 x 1230 x 2630
- Folded dimensions (H x W x D), mm: 900 x 1230 x 5500
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.