missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Manutan Folding mobile safety steps with anti-slip steps, blue, five tread

Product Code. 12827448
Encompass_Preferred
This item is not returnable. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12827448 missing translation for 'mfr' Manutan missing translation for 'supplierNo' A353093
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Anti-slip steps for secure foot holds, spring loaded tubular bar immobilises the steps. Large diameter feet on front legs provide firm contact with floor. Folds down for easy handling and storage. Rubber tyred rear wheels and retractable rubber tyred swivel front castors. Double handrail. Complies with BS 6323

  • Blue
  • Max. load capacity: 150kg
  • Five steps (platform included)
  • Platform height: 2750mm
  • Dimensions (H x W x D), mm: 2250 x 835 x 1270
  • Folded dimensions (H x W x D), mm: 900 x 835 x 2450
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.