missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Manutan Fork extension, W x D 100 x 50mm, extended length 1525mm

Product Code. 12896049
Encompass_Preferred
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12896049 Supplier Manutan Supplier No. A338683
Estimated Shipment: 06-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Safely lengthens forks for longer loads, held in place by integral retaining bar. Manufactured from heavy duty 8mm thick steel. Conforms to ISO 13284 British standards with test certificate supplied.

  • Effective length (mm): 1525mm
  • Maximum fork (W x D): 100mm x 50mm
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.