missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Furyl Hydroxymethyl Ketone, TRC

Product Code. 30134412
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
5 g
Unit Size:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30134412 5 g 5g
30004752 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30134412 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF8652505G
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 17678-19-2
Molecular Formula C6 H6 O3
Molecular Weight (g/mol) 126.11
Synonym 2-Furyl Hydroxymethyl Ketone, 1-(2-Furanyl)-2-hydroxyethanone, 2-(1-Oxo-2-hydroxyethyl)furan, 2-(2'-Hydroxyacetyl)furan, 2-(Hydroxyacetyl)furan, 2-Furyl hydroxymethyl Ketone
IUPAC Name 1-(furan-2-yl)-2-hydroxyethanone
SMILES OCC(=O)c1occc1

Especificaciones

Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H6O3/c7-4-5(8)6-2-1-3-9-6/h1-3,7H,4H2
Formula Weight 126.0317
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Furyl Hydroxymethyl Ketone
Grade HPLC
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.