missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- High-quality labels that can withstand the most demanding environments
- Highly resistant to bad weather, abrasion and chemical products
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | PIC 1801-70*70-B7541-CRD |
| Finish | Gloss |
| Includes | 6 Labels/Card |
| Material | Polyester |
| Quantity | 6/Pk. |
| Adhesive Type | Permanent Acrylic |
| Mounting Type | Self-adhesive |
| For Use With (Application) | Facility Identification, Hazard Communication Identification |
| Height (English) | 2.76 in. |
| Height (Metric) | 70 mm |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?