missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Ginkgetin
Specifications
Specifications
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molecular Weight (g/mol) | 566.51 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| CAS | 481-46-9 |
| Product Type | Natural Products |
| Purity | 97.66% |
| Solubility | DMSO : 125 mg/mL (220.65 mM∣Need ultrasonic) |
| Target | Wnt∣Apoptosis∣Autophagy |
| Quantity | 5 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?