missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beskrivning
- Crinkle finish for grip on slipper surfaces and protection from sharp edges
- Natural rubber coating
- Cut-and-sewn construction
- Interlock cotton liner
- Fully-coated finish
- Gauntlet cuff
Specifikationer
Specifikationer
| Coating Material | Natural Rubber Latex |
| Color | Green |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | No |
| Material | Rubber Latex |
| Product Type | Heavyweight Gloves |
| Size | 9 |
| Finger Style | Crinkled finish |
| For Use With (Application) | Glass repair and replacement Construction Utilities All food processing applications that have food contact Seafood processing |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?